Merck
924997
Sigma-Aldrich
E7820-C9-NH2 hydrochloride
Synonim(y):
Blok konstrukcyjny degradera białek DCAF15, Chlorowodorek N-(9-aminononylo)-3-(N-(3-cyjano-4-metylo-1H-indol-7-ylo)sulfamoilo)benzamidu, Koniugat ligandu Crosslinker-E3 Ligase
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H33N5O3S · xHCl
Masa cząsteczkowa:
495.64 (free base basis)
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
ligand
E7820
Poziom jakości
przydatność reakcji
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupa funkcyjna
amine
Zastosowanie
Chlorowodorek degradera białek E7820-C9-NH2 umożliwia syntezę cząsteczek do badań nad ukierunkowaną degradacją białek i 11779 (chimerami ukierunkowanymi na proteolizę). Ten koniugat zawiera ligand E7820 rekrutujący DCAF15 (SML2950), łącznik alkilowy i aminę zawieszoną w celu reaktywności z kwasem karboksylowym na docelowym ligandzie. Ponieważ nawet niewielkie zmiany w ligandach i wiązaniach krzyżowych mogą wpływać na tworzenie trójskładnikowego kompleksu między celem, ligazą E3 i degraderem, wiele analogów jest przygotowywanych do badań przesiewowych w celu optymalnej degradacji celu. W przypadku stosowania z innymi blokami budulcowymi degradera białek z końcową aminą, równoległa synteza może być wykorzystana do szybszego generowania bibliotek degraderów, które charakteryzują się zmienną długością wiązań krzyżowych, składem i ligandem ligazy E3.
Bloki konstrukcyjne degraderów białek
Technology Spotlight: Bloki konstrukcyjne degradera DCAF15 do ukierunkowanej degradacji białek
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
In vivo target protein degradation induced by PROTACs based on E3 ligase DCAF15.
Liang Li et al.
Signal transduction and targeted therapy, 5(1), 129-129 (2020-07-28)
Tasuku Ishida et al.
SLAS discovery : advancing life sciences R & D, 26(4), 484-502 (2020-11-05)
Bifunctional degrader molecules, also called proteolysis-targeting chimeras (PROTACs), are a new modality of chemical tools and potential therapeutics to understand and treat human disease. A required PROTAC component is a ligand binding to an E3 ubiquitin ligase, which is then joined to another ligand binding to a protein to