924644
Cross-shaped channel chip - 400 μm channel
Fluidic 395, Cyclic Olefin Polymer (COP) with Luer Interface
Synonim(y):
Mikroprzepływowy
About This Item
Kod UNSPSC:
42142600
NACRES:
NA.23
Zastosowanie
Jest to chip z kanałem krzyżowym o rozszerzonym rozmiarze platformy I z elektrodami (tryb bezkontaktowy) i interfejsem płynów Luer. Ta odmiana chipów z kanałem krzyżowym zawiera elektrody, które mogą być używane na przykład do wykrywania naładowanych cząsteczek. Materiał elektrod to 10 nm tytanu i 100-150 nm złota. Elektrody są umieszczane na pokrywie i montowane w kierunku atmosfery, dzięki czemu elektroda i analizowana ciecz nie mają kontaktu. Zastosowanie tych chipów z takim układem elektrod wymaga specjalnej konfiguracji oprzyrządowania. Ta technologia detekcji nosi nazwę C4D (pojemnościowo sprzężona bezkontaktowa detekcja przewodności).
Chip z kanałem w kształcie krzyża - kanał 400 μm, Fluidic 395, Cyclic Olefin Polymer (COP) z interfejsem Luer.
Chip z kanałem w kształcie krzyża - kanał 400 μm, Fluidic 395, Cyclic Olefin Polymer (COP) z interfejsem Luer.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sharma T Sanjay et al.
Advanced drug delivery reviews, 128, 3-28 (2017-09-19)
Conventional systematically-administered drugs distribute evenly throughout the body, get degraded and excreted rapidly while crossing many biological barriers, leaving minimum amounts of the drugs at pathological sites. Controlled drug delivery aims to deliver drugs to the target sites at desired
Dongfei Liu et al.
Lab on a chip, 17(11), 1856-1883 (2017-05-10)
The microfluidic technique has brought unique opportunities toward the full control over the production processes for drug delivery carriers, owing to the miniaturisation of the fluidic environment. In comparison to the conventional batch methods, the microfluidic setup provides a range