Kluczowe dokumenty
924334
Copper indium sulfide zinc sulfide (CuInS2/ZnS) core/shell Quantum Dots
in toluene, fluorescence λem 700 nm, 1 mg/mL
Synonim(y):
CIS QD, Fluorescencyjne nanokryształy, QD
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
stężenie
in toluene
1 mg/mL
fluorescencja
FWHM <125 nm
λem 700 nm
, quantum yield ≥40%
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Kropki kwantowe CuInS2/ZnS posiadają doskonałą wydajność kwantową i doskonałą stabilność długoterminową, a te nietoksyczne kropki kwantowe nie stanowią zagrożenia dla środowiska, jakie stanowią kropki kwantowe na bazie kadmu.
Zastosowanie
- Baterie
- Fotowoltaika
- Diody elektroluminescencyjne
- Etykietowanie fluorescencyjne
- Czujniki
- Systemy obrazowania biologicznego
Przestroga
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.9 °F
Temperatura zapłonu (°C)
4.4 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)