Merck
920347
Sigma-Aldrich
Lithium hexafluoroarsenate(V)
anhydrous, 99.9% trace metals basis
Synonim(y):
LiAsF6, Lithium fluoarsenate, Hexafluoroarsenate(V) lithium
About This Item
Wzór liniowy:
LiAsF6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.85
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
klasa czystości
anhydrous
battery grade
Poziom jakości
Próba
99.9% trace metals basis
Postać
powder
zanieczyszczenia
≤100 ppm H2O
mp
240 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
[Li+].F[As-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/AsF6.Li/c2-1(3,4,5,6)7;/q-1;+1
Klucz InChI
GTZQZEYBOGZTEO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Lithium hexafluoroarsenate(V) can be used for deposition of electrolyte interface layers and creation of low permittivity electrolytes and polymer composite electrolyte films.
The surface chemistry of Li electrodes in ethereal LiAsF6 was tested with new salts for potential battery systems.
produkt powiązany
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)