Merck
913952
Sigma-Aldrich
Titania nanoparticles
dispersion, 10 wt. % in ethanol, 700 nm particle size
Synonim(y):
Nanocząstki TiO2, Tlenek Ti
About This Item
Wzór liniowy:
TiO2
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
Formularz
dispersion
nanoparticles
Poziom jakości
stężenie
10 wt. % in ethanol
wielkość cząstki
700 nm
ciąg SMILES
[Ti](=O)=O
InChI
1S/2O.Ti
Klucz InChI
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Nanocząstki tytanu są przydatne w wielu różnych zastosowaniach, ze względu na ich wysoki współczynnik załamania światła i duże pasmo wzbronione, zapewniające właściwości optyczne w widmie widzialnym. Zastosowania nanocząstek tytanu obejmują zarówno energetykę, jak i medycynę.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
57.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
14 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Modified titanium oxide (TiO2) nanocomposites and its array of applications: a review
Ghosh S S and Das A P
Toxicological & Environmental Chemistry, 491-514 (2015)
Introduction: titanium dioxide (TiO2) nanomaterials
Chen X and Selloni A
Chemical Reviews, 114(19), 9281-9282 (2014)
Janusz Bogdan et al.
Nanoscale research letters, 12(1), 225-225 (2017-03-30)
Cancer has become a global problem. On all continents, a great number of people are diagnosed with this disease. In spite of the progress in medical care, cancer still ends fatal for a great number of the ill, either as
Mini review on photocatalysis of titanium dioxide nanoparticles and their solar applications.
Lan Y, et al.
Nano Energy, 2(5), 1031-1045 (2013)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
913952-1ML4061842093090