Kluczowe dokumenty
913308
Sigma-Aldrich
NanoFabTx reagent
PEGPLA-L
About This Item
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.25
Poziom jakości
Postać
solid
Zastosowanie
advanced drug delivery
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
NanoFabTx reagent, PEGPLA-L is a component of NanoFabTx PEGylated nanoparticle formulation screening kit (915408), which includes additional reagents and protocols for nanoprecipitation and microfluidics to synthesize 100-200 nm nanoparticles. NanoFabTx reagent, PEGPLA-L is a pegylated polylactic acid (PLA) polymer. PLA is biocompatible and biodegradable and has been approved by the FDA for biomedical and pharmaceutical applications.
Zastosowanie
NanoFabTx reagent, PEGPLA-L can be used as a refill for the component in our NanoFabTx PEGylated nanoparticle formulation screening kit (915408).
Informacje prawne
NANOFABTX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)