Kluczowe dokumenty
911135
TU-3
Synonim(y):
4,4′-(2λ4δ2-benzo[1,2-c:4,5-c′]bis[1,2,5]thiadiazole-4,8-diyldi-5,2-thiophenediyl)bis[2-dodecylbenzonitrile], 4,8-Bis [5-(4-cyano-3-alkylphenyl)-2-thienyl] benzo[1,2-c:4,5-c′] bis [1,2,5] thiadiazole
About This Item
Polecane produkty
opis
Decomposition temperature: 371 °C (Decomposition start temperature)
mobility = 2.3 cm2 / Vs (@Vsd=100V)
on / off ratio = 107
Structure: BG-TC @ SiO2 / Si
electrode: Au
film: TU-3 / CHCl3 spin coat
Próba
≥99% (HPLC)
Postać
powder
masa cząsteczkowa
897.33 g/mol
kolor
dark green
mp
291 °C
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
This material achieves a high electron mobility of 2.3 cm2/Vs or more in transistors, making it highly suitable for this application. The mobility of amorphous silicon used in general LCDs and other applications is about 0.5-1cm2/Vs.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Produkty
Professor Tokito and Professor Takeda share their new materials, device architecture design principles, and performance optimization protocols for printed and solution-processed, low-cost, highly flexible, organic electronic devices.
Powiązane treści
Elektronika organiczna wykorzystuje organiczne przewodniki i półprzewodniki do zastosowań w organicznej fotowoltaice, organicznych diodach elektroluminescencyjnych i organicznych tranzystorach polowych.
Organic electronics utilizes organic conductors and semiconductors for applications in organic photovoltaics, organic light-emitting diodes, and organic field-effect transistors.
Elektronika organiczna wykorzystuje organiczne przewodniki i półprzewodniki do zastosowań w organicznej fotowoltaice, organicznych diodach elektroluminescencyjnych i organicznych tranzystorach polowych.