Kluczowe dokumenty
906611
Sigma-Aldrich
DLAM-MεVproS-13CH3 Methyl Labeling Kit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.12
metody
bio NMR: suitable
Poziom jakości
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
Opis ogólny
Zestaw DLAM-MεVproS-13CH3 zawiera prekursory izotopomerów 13CH3 i zawiera instrukcje dotyczące protokołu tworzenia znakowanych izotopowo białek.
Zastosowanie
DLAM-MεVproS-13CH3to zoptymalizowany zestaw do produkcji białek zizotopomerem -13CH3na grupach metylowych reszt metioniny i waliny. Zestaw ten został przetestowany pod kątem znakowania izotopowego białek w E. coli. Jest on stosowany w TROSY NMR do ujawniania mechanizmów dynamicznych maszyn molekularnych sekwencji N-końcowej.
Do wykrywania nOes dalekiego zasięgu lub do badania NMR dużych białek
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tomasz L Religa et al.
Science (New York, N.Y.), 328(5974), 98-102 (2010-04-03)
The proteasome catalyzes the majority of protein degradation in the cell and plays an integral role in cellular homeostasis. Control over proteolysis by the 20S core-particle (CP) proteasome is achieved by gated access of substrate; thus, an understanding of the
Silke Wiesner et al.
Current opinion in structural biology, 35, 60-67 (2015-09-26)
Intermolecular interactions are indispensible for biological function. Here we discuss how novel NMR techniques can provide unique insights into the assembly, dynamics and regulation of biomolecular complexes. We focus on applications that exploit the methyl TROSY effect and show that
Produkty
Methyl groups are ideal probes for studying protein structure and function by NMR. Choose among user-friendly kits for isotope labeling of a single type or multiple types of methyl groups.