Kluczowe dokumenty
906417
Sigma-Aldrich
SLAM-VproR-13C4 Methyl Labeling Kit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.12
metody
bio NMR: suitable
Poziom jakości
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Do przypisywania grup metylowych białek poprzez znakowanie izotopem 13Cgrup metylowych aminokwasów oddzielnie lub jednocześnie.
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rime Kerfah et al.
Journal of biomolecular NMR, 63(4), 389-402 (2015-11-15)
A new strategy for the NMR assignment of aliphatic side-chains in large perdeuterated proteins is proposed. It involves an alternative isotopic labeling protocol, the use of an out-and-back (13)C-(13)C TOCSY experiment ((H)C-TOCSY-C-TOCSY-(C)H) and an optimized non-uniform sampling protocol. It has
Produkty
Methyl groups are ideal probes for studying protein structure and function by NMR. Choose among user-friendly kits for isotope labeling of a single type or multiple types of methyl groups.