Merck
904856
Sigma-Aldrich
Methyl-13C,d3 boronic acid pinacol ester
≥99 atom % 13C, ≥98% D, ≥97% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC6D3H12BO2
Masa cząsteczkowa:
146.01
Kod UNSPSC:
12352108
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
≥98% D
Próba
≥97% (CP)
Formularz
liquid
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
CC1(C)C(C)(C)OB([13C]([2H])([2H])[2H])O1
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)