Merck
903892
Sigma-Aldrich
Glycodeoxycholic-2,2,4,4-d4 acid 3-sulfate disodium salt
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26D4H37NO8SNa2
Masa cząsteczkowa:
577.67
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.24
czystość izotopowa
≥98 atom % D
Poziom jakości
Próba
≥98% (CP)
Postać
powder
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+4
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(NCC(O[Na])=O)CC[C@H]([C@@H](CC1)[C@]([C@@H](O)C2)(C)C1C(CC3)C2[C@]4(C)[C@@]3([H])C([2H])([2H])[C@H](OS(=O)(O[Na])=O)C([2H])([2H])C4)C
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)