Kluczowe dokumenty
901467
Sigma-Aldrich
Molybdenum selenide
single crystalline monolayer flakes on sapphire
Synonim(y):
Monowarstwowy selenek molibdenu, Płatki MoSe2, Selenek molibdenu
About This Item
Wzór liniowy:
MoSe2
Kod UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.23
Formularz
film
gęstość
6.9 g/cm3
Zastosowanie
Ze względu na właściwości fizyczne i chemiczne zależne od grubości, dwuwymiarowe warstwowe nanomateriały nieorganiczne przyciągnęły ostatnio znaczną uwagę. Znajdują one zastosowanie w fotokatalizie, fotowoltaice, wykrywaniu gazów, bateriach litowo-jonowych, tranzystorach polowych, spintronice itp. Dichalkogenki metali przejściowych stanowią ważną klasę nieorganicznych materiałów 2D o wyżej wymienionych zastosowaniach. Wytwarzane metodą CVD monowarstwy MoS2, MoSe2, WS2 i WSe2 na podłożach izolacyjnych, takich jak SiO2 i szafir, dobrze nadają się do urządzeń elektronicznych i fotowoltaicznych.
Przestroga
Materiał jest wrażliwy na działanie powietrza i wilgoci. Przechowywać w warunkach obojętnych i wolnych od wilgoci.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Exploration of Nanostructured Functional Materials Based on Hybridization of Inorganic 2D Nanosheets
Gunjakar J. L. et al
The Journal of Physical Chemistry C, 118, 3847-3863 (2014)
Jianping Shi et al.
ACS nano, 8(10), 10196-10204 (2014-09-12)
Controllable synthesis of monolayer MoS2 is essential for fulfilling the application potentials of MoS2 in optoelectronics and valleytronics, etc. Herein, we report the scalable growth of high quality, domain size tunable (edge length from ∼ 200 nm to 50 μm)
Exploration of Nanostructured Functional Materials Based on Hybridization of Inorganic 2D Nanosheets.
Gunjakar JL, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 118, 3847-3863 (2014)
Nikhita D Mansukhani et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 12(3), 294-300 (2015-12-01)
Conditions for the dispersion of molybdenum disulfide (MoS2) in aqueous solution at concentrations up to 0.12 mg mL(-1) using a range of nonionic, biocompatible block copolymers (i.e., Pluronics and Tetronics) are identified. Furthermore, the optimal Pluronic dispersant for MoS2 is
Sheneve Z Butler et al.
ACS nano, 7(4), 2898-2926 (2013-03-08)
Graphene's success has shown that it is possible to create stable, single and few-atom-thick layers of van der Waals materials, and also that these materials can exhibit fascinating and technologically useful properties. Here we review the state-of-the-art of 2D materials