Key Documents
900934
Poly(ethylene glycol) α-hydroxy-ω-azido terminated
average Mn 10,000
Synonim(y):
α-hydroxy-ω-azido-PEG, PEG-Azide
About This Item
Postać
powder or chunks
masa cząsteczkowa
Mn 9000-11000 (by NMR)
average Mn 10,000
dostępność
available only in USA
kolor
white to off-white
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Self-react. C
Kod klasy składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)