Merck
900537
Sigma-Aldrich
Ethylenediamine-15N2
≥98 atom % 15N, ≥99% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
H215NCH2CH215NH2
Masa cząsteczkowa:
62.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
czystość izotopowa
≥98 atom % 15N
Próba
≥99% (CP)
Formularz
liquid
przesunięcie masy
M+2
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
100.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
38 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)