900304
CdS/ZnS core-shell type quantum dots
amine functionalized, fluorescence λem 450 nm, 4 μM in PBS
Synonim(y):
Fluorescent nanocrystals, QDs
About This Item
Polecane produkty
Postać
dispersion
stężenie
4 μM in PBS
λmaks.
435 nm
fluorescencja
λem 450 nm
λem 450 nm±10 nm, quantum yield <50%
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Przestroga
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Professor Sharma and colleagues review the synthesis and applications of this novel material. This includes a discussion of the unique properties of quantum dots and their suitability for solar cell applications, along with common synthesis techniques used to develop these materials.
Professor Xiaohu Gao (University of Washington, USA) provides a overview of recent quantum dot (QD) advancements and their potential for advancing bioassay and bioimaging technologies.