900250
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
stabilized with octadecylamine ligands, fluorescence λem 645 nm, 5 mg/mL in toluene
Synonim(y):
Fluorescent nanocrystals, QDs
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Postać
dispersion
stężenie
5 mg/mL in toluene
λmaks.
630 nm
fluorescencja
λem 645 nm
λem 645 nm±10 nm
, quantum yield >50%
Opis ogólny
Zastosowanie
Przestroga
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
4 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)