807656
Aluminum-doped zinc oxide nanoparticle ink
2.5 wt. %, viscosity 3.2 cP, work function -4.3eV
Synonim(y):
AZO ink, Al-doped ZnO dispersion, Al-doped ZnO suspension, Al:ZnO ink, Avantama N-20X-Slot, Nanograde N-20X-Slot
About This Item
Polecane produkty
Postać
dispersion
stężenie
2.5 wt. % (crystalline Al doped ZnO (3.15 mol% Al) in 2-propanol and propylene glycol)
praca wyjścia
-4.1--4.5 eV
kolor
translucent gray-brown
wielkość cząstki
8-16 nm
lepkość
2.4-4.0 cP
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
- Storage: In dark at room temperature
- Prior to application: Shake, ultrasonicate with sonic horn and (optionally) filter through 0.45μm PTFE filter
- Post-treatment: Annealing of deposited Al:ZnO films at >100°C
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Professor Tokito and Professor Takeda share their new materials, device architecture design principles, and performance optimization protocols for printed and solution-processed, low-cost, highly flexible, organic electronic devices.
Recent progress in the area of solution-processed functional materials has led to the development of a variety of thin-film optoelectronic devices with significant promise in the industrial and consumer electronics fields.