Kluczowe dokumenty
806935
Sigma-Aldrich
Silver
Nanowires, diam. × L 30 nm (±5 nm) × 20 μm (±3 μm), 5 mg/mL (in water)
About This Item
Kod UNSPSC:
12141740
NACRES:
NA.23
opis
Flash point >230 °F
Poziom jakości
Postać
suspension
stężenie
5 mg/mL (in water)
śr. × dł.
30 nm (±5 nm) × 20 μm (±3 μm)
kolor
gray
gęstość
0.9987 g/mL
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Owing to unique physical and chemical properties the nanowires of silver find wide range of applications extending from catalysis to photovoltaics, touch screen display, biosensing etc.
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)