Key Documents
806617
Sigma-Aldrich
Silver
Nanowires, diam. × L 20 nm (±2 nm) × 12 μm (±2 μm), 5 mg/mL (in ETH)
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
12141740
NACRES:
NA.23
opis
Flash point 57.2 °F
Poziom jakości
Postać
suspension
stężenie
5 mg/mL (in ETH)
śr. × dł.
20 nm (±2 nm) × 12 μm (±2 μm)
kolor
gray
gęstość
0.7937 g/mL
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Owing to unique physical and chemical properties the nanowires of silver find wide range of applications extending from catalysis to photovoltaics, touch screen display, biosensing etc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
57.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
14.0 °C - closed cup