Kluczowe dokumenty
803758
Sigma-Aldrich
PtPd/graphene nanocomposite
greener alternative
10 mg/mL, dispersion in acetone
Synonim(y):
Stop PtPd ozdobiony wysoce przewodzącym grafenem
About This Item
Kod UNSPSC:
12141908
NACRES:
NA.23
opis
Loading Density: 10%-50% (PtPd nanocrystal) by TEM
Resistance: <103 Ω/sq (graphene)
Formularz
dispersion
skład
acetone, ~80 wt. %
graphene, 10-15%
PtPd nanoparticle, 5-10%
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
stężenie
10 mg/mL
grubość
1-10 nm , graphene
wielkość cząstki
5-50 nm (PtPd nanocrystal)
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt należy do kategorii Enabling ekologicznych alternatyw, a zatem jest zgodny z zasadą "Projektuj z myślą o efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
Wydajny materiał elektrokatalityczny dla ogniw paliwowych, w tym utlenianie metanolu, membrana wymiany protonów.
Informacje prawne
Produkt firmy Ocean Nanotech, LLC.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
41.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
5 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Application of bimetallic PtPd alloy decorated graphene in peroxydisulfate electrochemiluminescence aptasensor based on Ag dendrites decorated indium tin oxide device.
Liu et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 209, 32-39 (2015)
Exfoliated graphene-supported Pt and Pt-based alloys as electrocatalysts for direct methanol fuel cells.
Qian et al.
Carbon, 52, 595-604 (2013)
Produkty
Graphene is a unique two-dimensional (2D) structure of monolayer carbon atoms packed into a dense honeycomb crystal that has attracted great interest due to its diverse and fascinating properties.
Since its discovery little more than a decade ago,1 the two-dimensional (2D) allotrope of carbon—graphene—has been the subject of intense multidisciplinary research efforts.
Advanced technologies for energy conversion and storage are widely sought after for their potential to improve consumer and electronic device performance as well as for the prospect of reducing the societal and environmental impact of energy generation.