Kluczowe dokumenty
803235
Sulfo-EMCS (N-(ε-maleimidocaproyloxy) sulfosuccinimide ester)
About This Item
Polecane produkty
Postać
powder
masa cząsteczkowa
410.33
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
warunki przechowywania
desiccated
rozpuszczalność
water: soluble
grupa funkcyjna
maleimide
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1CC(S(=O)([O-])=O)C(N1OC(CCCCCN2C(C=CC2=O)=O)=O)=O.[Na+]
InChI
1S/C14H16N2O9S.Na/c17-10-5-6-11(18)15(10)7-3-1-2-4-13(20)25-16-12(19)8-9(14(16)21)26(22,23)24;/h5-6,9H,1-4,7-8H2,(H,22,23,24);/q;+1/p-1
Klucz InChI
MIDXXTLMKGZDPV-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Reactive groups: sulfo-NHS ester and maleimide
- Reactive towards: amino and sulfhydryl groups
- Sulfo-NHS ester end couples with primary amines at pH 7-9 to form stable amide bonds
- Maleimide reacts with -SH groups at pH 6.5-7.5, forming stable thioether linkages
- Non-cleavable
- Water-soluble (compare to EMCS)
- Aliphatic spacer offers low potential for eliciting an immune response
Przestroga
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)