Merck
799157
Sigma-Aldrich
2-Bromoquinoline-d6
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9D6BrN
Masa cząsteczkowa:
214.09
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
98% (CP)
Postać
solid
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
[2H]C1=C([2H])C(Br)=NC2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C21
InChI
1S/C9H6BrN/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-6H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
Klucz InChI
QKJAZPHKNWSXDF-MZWXYZOWSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)