Merck
799068
Sigma-Aldrich
Creatinine-4,5-13C2-1-15N-(methyl-13C,d3)
98 atom % D, 98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C3CD3H415NN2O
Masa cząsteczkowa:
120.11
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % 15N
98 atom % D
Próba
97% (CP)
Formularz
solid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+7
ciąg SMILES
O=[13C]([13CH2][15N]1C)NC1=N
InChI
1S/C4H7N3O/c1-7-2-3(8)6-4(7)5/h2H2,1H3,(H2,5,6,8)/i2+1,3+1,7+1
Klucz InChI
DDRJAANPRJIHGJ-QZTPXDJLSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)