Merck
797561
Sigma-Aldrich
7-Hydroxy-5-thia-2-azaspiro[3.4]octane-2-carboxylic acid-5,5-dioxide 1,1-dimethylethyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H19NO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
277.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Postać
powder
grupa funkcyjna
hydroxyl
sulfone
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(CS1(=O)=O)CC21CN(C(OC(C)(C)C)=O)C2
InChI
1S/C11H19NO5S/c1-10(2,3)17-9(14)12-6-11(7-12)4-8(13)5-18(11,15)16/h8,13H,4-7H2,1-3H3
Klucz InChI
ZKCKSGZYCIBCKJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Spirocyclic building block was first synthesized by Carreira and coworkers, which provides a new area of chemical space with straightforward functional handles for further diversification.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Spirocyclic modules containing four-membered rings are currently of growing interest to discovery chemists.