Merck
796638
Sigma-Aldrich
2-(4-Methyl-1-piperidinyl)ethanamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H18N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
Poziom jakości
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CC1CCN(CCN)CC1
InChI
1S/C8H18N2/c1-8-2-5-10(6-3-8)7-4-9/h8H,2-7,9H2,1H3
Klucz InChI
BTEYOILJVIONOI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)