Kluczowe dokumenty
795526
2,8-Diethyl-1,3,5,7-tetramethyl-9-phenylbipyrromethene difluoroborate
99% (HPLC)
Synonim(y):
BODIPY dye, Boron dipyrromethene fluorophore
About This Item
Polecane produkty
Próba
99% (HPLC)
Postać
powder
mp
183-188 °C
fluorescencja
λex 520; λem 532 in methanol
ciąg SMILES
CC(C(CC)=C1C)=C(N1B2(F)F)C(C3=CC=CC=C3)=C4[N]2=C(C)C(CC)=C4C
InChI
1S/C23H27BF2N2/c1-7-19-14(3)22-21(18-12-10-9-11-13-18)23-15(4)20(8-2)17(6)28(23)24(25,26)27(22)16(19)5/h9-13H,7-8H2,1-6H3
Klucz InChI
CPRBYGLKLOXFPA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)