Merck
794503
Sigma-Aldrich
Ritter Trifluoroiodomethane-DMSO Reagent
Synonim(y):
2DMSO-CF3I, DMSO-trifluoromethyl iodide adduct
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H12F3IO2S2
Masa cząsteczkowa:
352.18
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Postać
liquid
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
współczynnik refrakcji
n/D 1.466
gęstość
1.529 at 25 °C
grupa funkcyjna
fluoro
iodo
sulfoxide
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
FC(F)(F)I.CS(C)=O.CS(C)=O
InChI
1S/2C2H6OS.CF3I/c2*1-4(2)3;2-1(3,4)5/h2*1-2H3;
Klucz InChI
MMNWUCHAIFIKKV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Product is a more convenient, liquified version of trifluoroiodomethane, which can be utilized in photocatalytic and electrophilic pentafluoroethylation of olefins and heteroatoms respectively.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
214.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
101.11 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)