Kluczowe dokumenty
791539
Titania paste, reflector
Synonim(y):
Greatcell Solar® WER2-O, TiO2 paste
About This Item
Polecane produkty
opis
Crystal Structure: > 99% anatase (analysis carried out on starting material, prior to paste manufacture)
Poziom jakości
Postać
paste (white)
stężenie
20.0 wt. % (+/- 1.2 wt%)
śr. rozm. cząst.
150-250 nm (scatter)
lepkość
15000-25000 mPa.s (Analysis carried out with 20mm 4 degree cone/plate; 40 s-1)
InChI
1S/2O.Ti
Klucz InChI
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Scattering Titania Paste contains highly dispersed anatase scattering particles (150nm to 250nm). This paste produces a non-active scattering layer when applied onto a pre-printed active layer.
After drying; this paste must be fired – together with the pre-printed active layers – at or above 500°C. This results in an opaque sintered layer; with a thickness of ~3μm for one printed layer; when using a 90T mesh screen.
Storage: Store in the dark at 20°C
Informacje prawne
Greatcell Solar® is a registered trademark of Greatcell Solar
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
195.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
91 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Kilka monowarstw osadzania warstw atomowych (ALD) na powierzchniach i interfejsach do zastosowań energetycznych
Few Monolayer Atomic Layer Deposition (ALD) on Surfaces and Interfaces for Energy Applications
Dye-sensitized solar cells (DSCs) are 3rd generation solar cells combining the promise of high efficiency with low production costs.
Organic photovoltaics (OPVs) represent a low-cost, lightweight, and scalable alternative to conventional solar cells. While significant progress has been made in the development of conventional bulk heterojunction cells, new approaches are required to achieve the performance and stability necessary to enable commercially successful OPVs.