Merck
791431
Sigma-Aldrich
Carbon nanotube, multi-walled
greener alternative
avg. no. of layers, 6 ‑ 8
Synonim(y):
SMW 210, SWeNT®, multiwall carbon nanotubes, MWCNT, MWNT, Multiwall carbon nanotube
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352103
opis
Aspect ratio (L/D) 350-550
Tubes typically have 6-8 tube walls.
Próba
70-80% (Carbon content, TGA)
Postać
powder or granules
Właściwości
avg. no. of layers 6 ‑ 8
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rezystywność powierzchniowa
700-900 Ω/sq (by 4-point probe method)
śr. zewn. × śr. wewn. × dł.
10 nm × 4.5 nm × 4 μm
mp
3652-3697 °C (lit.)
gęstość
~2.1 g/mL at 25 °C (lit.)
gęstość nasypowa
0.06‑0.08 g/cm3
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Zastosowanie
A specialty multiwall material primarily intended to impart conductivity to polymers and resins at very low loading and where cost is critical.
Uwaga dotycząca przygotowania
CoMoCat Catalytic Chemical Vapor Deposition (CVD) Method
Informacje prawne
Product of SouthWest NanoTechnologies; Inc.
CoMoCAT is a trademark of Chasm Advanced Materials
SWeNT is a registered trademark of Chasm Advanced Materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1