Merck
779679
Sigma-Aldrich
(RS)-1,1-Dimethoxy-2-propanol
≥97.0% (GC)
Synonim(y):
2-Hydroxypropionaldehyde dimethyl acetal, rac-Lactaldehyde dimethyl acetal
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H12O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.15
Beilstein:
1918747
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (GC)
Postać
liquid
grupa funkcyjna
acetal
ether
hydroxyl
ciąg SMILES
COC(OC)C(C)O
InChI
1S/C5H12O3/c1-4(6)5(7-2)8-3/h4-6H,1-3H3
Klucz InChI
PRAYXKGWSGUXQK-UHFFFAOYSA-N
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
123.3 °F
Temperatura zapłonu (°C)
50.7 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)