Kluczowe dokumenty
777633
4-Aminopyridazine
97%
Synonim(y):
4-Pyridazinamine
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
solid
mp
127-133 °C
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Nc1ccnnc1
InChI
1S/C4H5N3/c5-4-1-2-6-7-3-4/h1-3H,(H2,5,6)
Klucz InChI
LUCGBEPEAUHERV-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)