Merck
767875
Sigma-Aldrich
6-Nitropyridine-2-carboxylic acid
97%
Synonim(y):
6-Nitro-2-picolinic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
169-172 °C
grupa funkcyjna
carboxylic acid
nitro
ciąg SMILES
OC(=O)c1cccc(n1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4N2O4/c9-6(10)4-2-1-3-5(7-4)8(11)12/h1-3H,(H,9,10)
Klucz InChI
MIHFOFLNJIPDRY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)