Kluczowe dokumenty
766941
Potassium bis(trimethylsilyl)amide solution
1.0 M in methyl tert-butyl ether
Synonim(y):
Hexamethyldisilazane potassium salt solution, Potassium hexamethyldisilazide solution
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
3.2 (vs air)
Poziom jakości
Postać
liquid
stężenie
1.0 M in methyl tert-butyl ether
gęstość
0.798 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)N([K])[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18NSi2.K/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1
Klucz InChI
IUBQJLUDMLPAGT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
<-22.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
< -30 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?