Merck
758604
Sigma-Aldrich
3,3′-(2-Methyl-1,3-phenylene)bis(1,1-dibutylurea)
97% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H44N4O2
Masa cząsteczkowa:
432.64
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97% (CP)
Formularz
solid
ciąg SMILES
CC1=C(NC(N(CCCC)CCCC)=O)C=CC=C1NC(N(CCCC)CCCC)=O
InChI
1S/C25H44N4O2/c1-6-10-17-28(18-11-7-2)24(30)26-22-15-14-16-23(21(22)5)27-25(31)29(19-12-8-3)20-13-9-4/h14-16H,6-13,17-20H2,1-5H3,(H,26,30)(H,27,31)
Klucz InChI
QWVZCDYPULFREY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)