Merck
758329
Sigma-Aldrich
Silver, dispersion
nanoparticles, <100 nm (particle size TEM), 5 wt. % in ethylene glycol
About This Item
Wzór liniowy:
Ag
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
107.87
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Postać
nanoparticles
stężenie
5 wt. % in ethylene glycol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.333
wielkość cząstki
<100 nm (particle size TEM)
tw
198 °C (ethylene glycol)(lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
Klucz InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Capping agent: Polyvinylpyrrolidone (PVP)
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Kidney
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
231.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
111 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Produkty
Silver nanomaterials have unique physical, chemical, and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications.
Nanomateriały srebra mają unikalne właściwości fizyczne, chemiczne i optyczne, które są obecnie wykorzystywane w wielu różnych zastosowaniach biologicznych.