Merck
750263
Sigma-Aldrich
Potassium 1-(phenylsulfonyl)-1H-indole-3-trifluoroborate
95%
Synonim(y):
Potassium 1-(phenylsulfonyl)-3-indoletrifluoroborate, Potassium 1-(phenylsulfonyl)-3-indolyltrifluoroborate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H10BF3KNO2S
Masa cząsteczkowa:
363.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Postać
solid
mp
283-290 °C
ciąg SMILES
[K+].F[B-](F)(F)c1cn(c2ccccc12)S(=O)(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C14H10BF3NO2S.K/c16-15(17,18)13-10-19(14-9-5-4-8-12(13)14)22(20,21)11-6-2-1-3-7-11;/h1-10H;/q-1;+1
Klucz InChI
XLOGEONPZAROPE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Potassium 1-(phenylsulfonyl)-1H-indole-3-trifluoroborate can be used as a reactant in:
  • The palladium-catalyzed Suzuki-Miyaura α-arylation reaction.
  • The nucleophilic addition reactions.
  • The preparation of indole substituted borazaronaphthalene.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Method for Accessing Nitrogen-Containing, B-Heteroaryl-Substituted 2, 1-Borazaronaphthalenes
Davies GHM, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 82(1), 549-555 (2017)
Oxyallyl Cation Capture via Electrophilic Deborylation of Organoboronates: Access to α , α `-Substituted Cyclic Ketones
Nguyen TN, et al.
Organic Letters, 21(19), 7837-7840 (2019)
Gary A Molander et al.
The Journal of organic chemistry, 78(8), 4123-4131 (2013-04-11)
A method has been developed for the Pd-catalyzed synthesis of α-(hetero)aryl esters and amides through a Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction. This method avoids the use of strong base, does not necessitate inert or low temperature formation of reagents, and does not