749796
Indium tin oxide coated PET
surface resistivity 300 Ω/sq, L × W × thickness 1 ft × 1 ft × 5 mil, sheet
Synonim(y):
ITO-PET, Polyethylene terephthalate film, ITO coated
About This Item
Postać
sheet
rezystywność powierzchniowa
300 Ω/sq
dł. × szer. × grubość
1 ft × 1 ft × 5 mil
ciąg SMILES
O=[In]O[In]=O.O=[Sn]=O
InChI
1S/2In.5O.Sn
Klucz InChI
LNNWKAUHKIHCKO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Właściwości fizyczne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Produkty
Organic photovoltaics (OPVs) represent a low-cost, lightweight, and scalable alternative to conventional solar cells. While significant progress has been made in the development of conventional bulk heterojunction cells, new approaches are required to achieve the performance and stability necessary to enable commercially successful OPVs.
Przezroczysta elektroda przewodząca (TCE) jest niezbędnym elementem różnych urządzeń optoelektronicznych, takich jak ogniwa słoneczne, wyświetlacze ciekłokrystaliczne (LCD), diody elektroluminescencyjne (LED) i ekrany dotykowe.
A transparent conductive electrode (TCE) is an essential component of various optoelectronic devices such as solar cells, liquid-crystal displays (LCD), light-emitting diodes (LED), and touch screens.
Recent progress in the area of solution-processed functional materials has led to the development of a variety of thin-film optoelectronic devices with significant promise in the industrial and consumer electronics fields.