Kluczowe dokumenty
747459
Iron oxide(II,III) magnetic nanopowder
10 nm avg. part. size (TEM), NHS ester functionalized
Synonim(y):
Fe NP NHS, FexOy
About This Item
Polecane produkty
Postać
nanopowder
powder
skład
Fe, ~1.25 % (w/w)
namagnesowanie
>45 emu/g (at room temperature; under 4500 Oe)
kolor
brown
śr. rozm. cząst.
10 nm (TEM)
grupa funkcyjna
NHS ester (functionalised)
temp. przechowywania
−20°C
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Iron oxide (IO) nanoparticles consist of maghemite (γ-Fe2O3) and/or magnetite (Fe3O4) particles with diameters ranging from 1 and 100 nanometer and find applications in magnetic data storage, biosensing, drug-delivery etc.
Prof. Yadong Yin omawia różne metody syntezy nanokryształów magnetytu i ich zastosowania w różnych dziedzinach.
Professor Yadong Yin (University of California Riverside, USA) examines both direct (thermal decomposition, solvothermal, hydrothermal) and indirect (templated) synthesis methods of magnetite nanocrystals and reviews in detail the landscape of these various synthetic methods for magnetite nanocrystal and their applications in magnetic assembly, magnetic hyperthermia, and Li-Ion batteries.
The recent emergence of a number of highly functional nanomaterials has enabled new approaches to the understanding, diagnosis, and treatment of cancer.