Kluczowe dokumenty
747319
Iron oxide(II,III), magnetic nanoparticles solution
10 nm avg. part. size (TEM), PEG functionalized, 1 mg/mL Fe in H2O, dispersion
Synonim(y):
Fe NP PEG, FexOy
About This Item
Polecane produkty
Formularz
dispersion
nanoparticles
Poziom jakości
stężenie
1 mg/mL Fe in H2O
namagnesowanie
>45 emu/g, at room temperature; under 4500 Oe
kolor
brown
śr. rozm. cząst.
10 nm (TEM)
gęstość
0.996 g/mL at 25 °C
~1 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
PEG
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=[Fe].O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/3Fe.4O
Klucz InChI
SZVJSHCCFOBDDC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Nie zamrażać.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Iron oxide (IO) nanoparticles consist of maghemite (γ-Fe2O3) and/or magnetite (Fe3O4) particles with diameters ranging from 1 and 100 nanometer and find applications in magnetic data storage, biosensing, drug-delivery etc.
Prof. Yadong Yin omawia różne metody syntezy nanokryształów magnetytu i ich zastosowania w różnych dziedzinach.
Professor Yadong Yin (University of California Riverside, USA) examines both direct (thermal decomposition, solvothermal, hydrothermal) and indirect (templated) synthesis methods of magnetite nanocrystals and reviews in detail the landscape of these various synthetic methods for magnetite nanocrystal and their applications in magnetic assembly, magnetic hyperthermia, and Li-Ion batteries.
The recent emergence of a number of highly functional nanomaterials has enabled new approaches to the understanding, diagnosis, and treatment of cancer.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
747319-10ML | 4061837523175 |