Merck
739073
Sigma-Aldrich
3-(Boc-amino)azetidine
Synonim(y):
3-(Boc-amino)azetidine, tert-Butyl 3-azetidinylcarbamate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H16N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
mp
63-72 °C
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NC1CNC1
InChI
1S/C8H16N2O2/c1-8(2,3)12-7(11)10-6-4-9-5-6/h6,9H,4-5H2,1-3H3,(H,10,11)
Klucz InChI
NEMXVXVJGXZDRR-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)