Kluczowe dokumenty
736406
4-(4-Iodophenyl)morpholine
97%
Synonim(y):
4-Iodomorpholinobenzene
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
solid
mp
158-163 °C
grupa funkcyjna
ether
iodo
ciąg SMILES
Ic1ccc(cc1)N2CCOCC2
InChI
1S/C10H12INO/c11-9-1-3-10(4-2-9)12-5-7-13-8-6-12/h1-4H,5-8H2
Klucz InChI
YUEREUIIUISPFV-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?