Merck
730467
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)quinoline
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H6F3N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
solid
mp
58-62 °C
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1ccc2ccccc2n1
InChI
1S/C10H6F3N/c11-10(12,13)9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)14-9/h1-6H
Klucz InChI
YZSRICFIQLVSMQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ly Porosk et al.
Biomaterials science, 7(10), 4363-4374 (2019-08-15)
Extracellular synthetic nucleic acids, such as siRNAs, are unable to reach their intended targets efficiently. Therefore, delivery methods such as cell-penetrating peptides (CPP), which increase their transport, could enhance the potency of siRNA as therapeutic agents. The CPP NickFect55 (NF55)