Merck
728519
Sigma-Aldrich
3-(1-Piperazinyl)-1,2-benzisothiazole
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-Piperazin-1-yl-benzo[d]isothiazole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H13N3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.31
Beilstein:
4253627
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
crystals
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C1CN(CCN1)c2nsc3ccccc23
InChI
1S/C11H13N3S/c1-2-4-10-9(3-1)11(13-15-10)14-7-5-12-6-8-14/h1-4,12H,5-8H2
Klucz InChI
KRDOFMHJLWKXIU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)