Kluczowe dokumenty
722308
Methyl 4-(4-bromophenyl)benzoate
95%
Synonim(y):
4′-Bromobiphenyl-4-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
mp
140-146 °C
grupa funkcyjna
bromo
ester
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C14H11BrO2/c1-17-14(16)12-4-2-10(3-5-12)11-6-8-13(15)9-7-11/h2-9H,1H3
Klucz InChI
JHNMJLKCONRGMK-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)