Merck
719528
Sigma-Aldrich
3, 3′-Diiodo-L-thyronine-(phenoxy-13C6) (T2) hydrochloride
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonim(y):
T2-13C6
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C6C9H13I2NO4·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
567.49
Kod UNSPSC:
12142200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
97% (CP)
Postać
solid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+6
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[13C]1=[13CH][13CH]=[13C](OC2=CC=C(C[C@H](N)C(O)=O)C=C2I)[13CH]=[13C]1I.Cl
InChI
1S/C15H13I2NO4/c16-10-7-9(2-3-13(10)19)22-14-4-1-8(5-11(14)17)6-12(18)15(20)21/h1-5,7,12,19H,6,18H2,(H,20,21)/t12-/m0/s1/i2+1,3+1,7+1,9+1,10+1,13+1
Klucz InChI
CPCJBZABTUOGNM-USQDWSSZSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1