Merck
719285
Sigma-Aldrich
Benzenesulfonamide-13C6
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
13C6H5SO2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
98% (CP)
Postać
powder
mp
149-152 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
NS(=O)(=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C6H7NO2S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,7,8,9)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Klucz InChI
KHBQMWCZKVMBLN-IDEBNGHGSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)