Kluczowe dokumenty
719110
Plexcore® OC RG-1110 organic conductive ink
Synonim(y):
Plexcore® OC organic conductive ink
About This Item
Polecane produkty
Postać
liquid
Poziom jakości
stężenie
2.1%
rezystywność
10-300 Ω-cm
pH
3.4
lepkość
8.3 cP(25 °C)
gęstość
0.940 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
Ostrzeżenie
Do not freeze. Quality is compromised if ink goes through freeze-thaw cycle even once.
Właściwości fizyczne
Composition: solids in water, 1,2-propanediol and isopropanol
Informacje prawne
Plexcore is a registered trademark of Plextronics, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
80.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
26.7 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?