Merck
717266
Sigma-Aldrich
Adipic-d8 acid dihydrazide
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
NH2NHCO(CD2)4CONHNH2
Masa cząsteczkowa:
182.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
98% (CP)
Formularz
solid
metody
bio NMR: suitable
mp
180-182 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+8
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[2H]C([2H])(C(=O)NN)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)NN
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-9-5(11)3-1-2-4-6(12)10-8/h1-4,7-8H2,(H,9,11)(H,10,12)/i1D2,2D2,3D2,4D2
Klucz InChI
IBVAQQYNSHJXBV-SVYQBANQSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
302.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
150 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)