Merck
716324
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)piperazine
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9F3N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Postać
powder
mp
90-95 °C
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
FC(F)(F)C1CNCCN1
InChI
1S/C5H9F3N2/c6-5(7,8)4-3-9-1-2-10-4/h4,9-10H,1-3H2
Klucz InChI
YNEJOOCZWXGXDU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)