Merck
714984
Sigma-Aldrich
Ethyl 2,3-pentadienoate
technical grade, >85%
Synonim(y):
2,3-Pentadienoic acid ethyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Próba
>85%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.464
grupa funkcyjna
ester
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCOC(=O)C=C=CC
InChI
1S/C7H10O2/c1-3-5-6-7(8)9-4-2/h3,6H,4H2,1-2H3
Klucz InChI
JGEKOPSQLCPNGA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
124.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
51.1 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)